Ácido 4-formil-fenil-borónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
B25199.03
B25199.06
B25199.14
B25199.03EA
49.8
EUR
B25199.03
B25199.06
B25199.14
Ácido 4-formil-fenil-borónico ≥97%
Ácido 4-formil-fenil-borónico
Purity: 97%
CAS No.: 87199-17-5
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: 260-266°
Beilstein Reference: 3030770
Formula:
C₇H₇BO₃ MW: 149.94 g/mol Pto. de fusión: 260…266 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151823 Núm. CAS: 87199-17-5 EINECS: 438-670-5 |