1-Bromo-4-butilbenceno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Bromophenyl)butane
320440100
320440500
ACRO320440100EA
35.5
EUR
ACRO320440100
ACRO320440500
1-Bromo-4-butilbenceno 97%
1-Bromo-4-butilbenceno
Formula:
C₁₀H₁₃Br MW: 213,12 g/mol Pto. Ebullición: 243 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: -26 °C Densidad: 1,2 g/cm³ Pto. de inflamación: 108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040934 Núm. CAS: 41492-05-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...