1-Bromo-4-butilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23979.14
B23979.22
B23979.14EA
54.2
EUR
B23979.14
B23979.22
1-Bromo-4-butilbenceno ≥98%
1-Bromo-4-butilbenceno
Purity: 98%
CAS No.: 41492-05-1
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 2080263
MDL No.: MFCD00040934
Formula:
C₁₀H₁₃Br Pto. Ebullición: 242 °C Pto. de fusión: –26 °C Densidad: 1,208 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040934 Núm. CAS: 41492-05-1 |