1-Bromo-4-hexilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (4-Bromophenyl)hexane
A15918.06 A15918.14
A15918.06EA 106 EUR
A15918.06 A15918.14
1-Bromo-4-hexilbenceno ≥97%
1-Bromo-4-hexilbenceno
Purity: 97% CAS No.: 23703-22-2 Molecular Formula: C12H17Br Formula Weight: 241.17 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5213 Boiling Point: 280° MDL No.: MFCD00061114
Formula: C₁₂H₁₇Br
Pto. Ebullición: 280 °C
Densidad: 1,179
Pto. de inflamación: >120 °C (248 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061114
Núm. CAS: 23703-22-2