1-Bromo-4-nonilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H27042.03 H27042.09
H27042.03EA 27.8 EUR
H27042.03 H27042.09
1-Bromo-4-nonilbenceno ≥98%
1-Bromo-4-nonilbenceno
Purity: 98% CAS No.: 51554-94-0 Molecular Formula: C15H23Br Formula Weight: 283.25 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.509 Boiling Point: 107°/0.2mm MDL No.: MFCD00061116
Formula: C₁₅H₂₃Br
Pto. Ebullición: 107 °C (0,2 mmHg)
Densidad: 1,115
Pto. de inflamación: >120 °C (248 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061116
Núm. CAS: 51554-94-0