1-Bromo-4-octilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14676.03
A14676.06
A14676.03EA
44.2
EUR
A14676.03
A14676.06
1-Bromo-4-octilbenceno ≥97%
1-Bromo-4-octilbenceno
Purity: 97%
CAS No.: 51554-93-9
Molecular Formula: C14H21Br
Formula Weight: 269.23
MDL No.: MFCD00038348
Formula:
C₁₄H₂₁Br Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038348 Núm. CAS: 51554-93-9 |