1-Bromo-4-pentilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Pentylbromobenzene, 4-Bromopentylbenzene, (4-Bromophenyl)pentane
A14457.06 A14457.03
A14457.06EA 101 EUR
A14457.06 A14457.03
1-Bromo-4-pentilbenceno ≥98%
1-Bromo-4-pentilbenceno
Purity: 98% CAS No.: 51554-95-1 Molecular Formula: C11H15Br Formula Weight: 227.15 MDL No.: MFCD00061113
Formula: C₁₁H₁₅Br
MW: 227.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061113
Núm. CAS: 51554-95-1