1-Bromo-4-propilbenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26236.06
H26236.14
H26236.22
H26236.06EA
30.7
EUR
H26236.06
H26236.14
H26236.22
1-Bromo-4-propilbenceno ≥99%
1-Bromo-4-propilbenceno
Purity: 99%
CAS No.: 588-93-2
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.09
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.537
Boiling Point: 225°
MDL No.: MFCD00012456
Formula:
C₉H₁₁Br Pto. Ebullición: 225 °C Pto. de fusión: –41,5 °C Densidad: 1,286 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012456 Núm. CAS: 588-93-2 EINECS: 454-790-0 |