α-Bromo-3,4-diclorotolueno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
326160250 326161000
ACRO326160250EA 98.7 EUR
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Bromo-3,4-diclorotolueno 97%
α-Bromo-3,4-diclorotolueno
Formula: C₇H₅BrCl₂
MW: 239.93 g/mol
Pto. Ebullición: 115…120 °C (1 mmHg)
Densidad: 1.65 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041363
Núm. CAS: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %