1-Bromo-2-(clorometil)benceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-2-bromobenzene, 2-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-2-bromotoluene
L11953.03 L11953.06
L11953.03EA 36.5 EUR
L11953.03 L11953.06
1-Bromo-2-(clorometil)benceno ≥97%
1-Bromo-2-(clorometil)benceno
Purity: 97% CAS No.: 578-51-8 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 110-111°/15mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040863
Formula: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Pto. Ebullición: 110…111 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,7341 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040863
Núm. CAS: 578-51-8
UN: 3265
ADR: 8,II