2-Bromo-4-clorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25329.14
B25329.22
B25329.14EA
86.3
EUR
B25329.14
B25329.22
2-Bromo-4-clorotolueno ≥98%
2-Bromo-4-clorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 27139-97-5
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.48
MDL No.: MFCD00060650
Formula:
C₇H₆BrCl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060650 Núm. CAS: 27139-97-5 |