5-Bromo-2-clorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-1-chloro-2-methylbenzene, 1-Bromo-4-chloro-3-methylbenzene
A10602.06
A10602.14
A10602.22
A10602.06EA
42.4
EUR
A10602.06
A10602.14
A10602.22
5-Bromo-2-clorotolueno ≥98%
5-Bromo-2-clorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 54932-72-8
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.48
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5745
Boiling Point: 90-93°/10mm
Beilstein Reference: 3234896
MDL No.: MFCD00018503
Formula:
C₇H₆BrCl Pto. Ebullición: 90…93 °C (10 mmHg) Densidad: 1,549 Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018503 Núm. CAS: 54932-72-8 |