ω-Bromo-3,4-dicloroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(3,4-diclorofenil)etan-1-ona, 2-Bromo-3',4'-dicloroacetofenona, α-Bromo-3,4-dicloroacetofenona
A13365.06 A13365.14 A13365.22
A13365.06EA 47.8 EUR
A13365.06 A13365.14 A13365.22
ω-Bromo-3,4-dicloroacetofenona ≥98%
ω-Bromo-3,4-dicloroacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 2632-10-2 Molecular Formula: C8H5BrCl2O Formula Weight: 267.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 55-58° Beilstein Reference: 511981 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00051581
Formula: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267,94 g/mol
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051581
Núm. CAS: 2632-10-2
ADR: 8,III