ω-Bromo-4-cloroacetofenona 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromometil-p-clorofenilcetona, α-Bromo-4-cloroacetofenona, 2-Bromo-4'-cloroacetofenona
146360250 146361000
ACRO146360250EA 57.3 EUR
ACRO146360250 ACRO146361000
ω-Bromo-4-cloroacetofenona 98+%
ω-Bromo-4-cloroacetofenona
Formula: C₈H₆BrClO
Pto. Ebullición: 278 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95…99 °C
Número MDL: MFCD00000625
Núm. CAS: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02172
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Loss on drying ≤1 % (70 °C, 2 h)
GC ≥98.0 %