ω-Bromo-4-cloroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromometil-p-clorofenilcetona, α-Bromo-4-cloroacetofenona, 2-Bromo-4'-cloroacetofenona
A12607.14
A12607.22
A12607.36
A12607.14EA
53.3
EUR
A12607.14
A12607.22
A12607.36
ω-Bromo-4-cloroacetofenona ≥98%
ω-Bromo-4-cloroacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 536-38-9
Molecular Formula: C8H6BrClO
Formula Weight: 233.50
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 607603
Merck Reference: 14,2153
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000625
Formula:
C₈H₆BrClO MW: 233.49 g/mol Pto. Ebullición: 278 Pto. de fusión: 94…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000625 Núm. CAS: 536-38-9 EINECS: 208-631-5 UN: 3261 ADR: 8 III Índice Merck: 13,02172 |