α-Bromo-2-cloro-4-fluorotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23565.06
B23565.14
B23565.06EA
19.5
EUR
B23565.06
B23565.14
α-Bromo-2-cloro-4-fluorotolueno ≥97%
α-Bromo-2-cloro-4-fluorotolueno
Purity: 97%
CAS No.: 45767-66-6
Molecular Formula: C7H5BrClF
Formula Weight: 223.48
Melting Point: 35-39°
Beilstein Reference: 3539265
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236025
Formula:
C₇H₅BrClF Pto. de fusión: 35…39 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236025 Núm. CAS: 45767-66-6 UN: 3261 ADR: 8,II |