α-Bromo-4-cloro-3-fluorotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
H26391.06
H26391.03
H26391.06EA
343
EUR
H26391.06
H26391.03
α-Bromo-4-cloro-3-fluorotolueno ≥97%
α-Bromo-4-cloro-3-fluorotolueno
Purity: 97%
CAS No.: 206362-80-3
Molecular Formula: C7H5BrClF
Formula Weight: 223.48
Melting Point: 30-33°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115859
Formula:
C₇H₅BrClF MW: 223,47 g/mol Pto. de fusión: 30…33 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115859 Núm. CAS: 206362-80-3 UN: 3261 ADR: 8,II |