(2-Bromofenil)acetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromobenzyl cyanide
A17548.06
A17548.14
A17548.06EA
43
EUR
A17548.06
A17548.14
(2-Bromofenil)acetonitrilo ≥97%
(2-Bromofenil)acetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 19472-74-3
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5696
Odour: Pungent
Melting Point: 19°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 2043684
UN No.: 1694
MDL No.: MFCD00001896
Formula:
C₈H₆BrN MW: 196.05 g/mol Pto. Ebullición: 252 °C Pto. de fusión: 19 °C Densidad: 1.510 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001896 Núm. CAS: 19472-74-3 EINECS: 243-091-4 UN: 1694 ADR: 6.1 I |