(3-Bromofenil)acetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Bromobenzyl cyanide
B20189.06
B20189.14
B20189.22
B20189.06EA
61.9
EUR
B20189.06
B20189.14
B20189.22
(3-Bromofenil)acetonitrilo ≥97%
(3-Bromofenil)acetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 31938-07-5
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 2355439
UN No.: 3449
MDL No.: MFCD00001906
Formula:
C₈H₆BrN MW: 196,05 g/mol Pto. Ebullición: 275 °C Pto. de fusión: 25…28 °C Pto. de inflamación: 126 °C (259 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001906 Núm. CAS: 31938-07-5 EINECS: 250-867-6 UN: 3449 ADR: 6.1,I |