(4-Bromofenil)acetonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
154480250 154481000
ACRO154480250EA 42.4 EUR
ACRO154480250 ACRO154481000
(4-Bromofenil)acetonitrilo 99%
(4-Bromofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Pto. Ebullición: 286
Pto. de fusión: 47…49 °C
Pto. de inflamación: 152 °C
Número MDL: MFCD00001916
Núm. CAS: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %