(4-Bromofenil)acetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10887.22
A10887.36
A10887.22EA
77.9
EUR
A10887.22
A10887.36
(4-Bromofenil)acetonitrilo ≥97%
(4-Bromofenil)acetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 16532-79-9
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 127°(261°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 1861069
UN No.: 3449
MDL No.: MFCD00001916
Formula:
C₈H₆BrN Pto. Ebullición: 286 °C Pto. de fusión: 45…49 °C Densidad: 1,49 Pto. de inflamación: 127 °C (261 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001916 Núm. CAS: 16532-79-9 EINECS: 240-602-2 UN: 3449 ADR: 6.1,I |