ω-Bromoacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromoacetofenona, α-Bromoacetofenona
152010250 152011000 152015000
ACRO152010250EA 39.4 EUR
ACRO152010250 ACRO152011000 ACRO152015000
ω-Bromoacetofenona 98%
ω-Bromoacetofenona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Pto. Ebullición: 135 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 46…51 °C
Densidad: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000195
Núm. CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,01386
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %