ω-Bromoacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromoacetofenona, α-Bromoacetofenona
A15576.22 A15576.14 A15576.36
A15576.22EA 79.8 EUR
A15576.22 A15576.14 A15576.36
ω-Bromoacetofenona ≥98%
ω-Bromoacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 70-11-1 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Melting Point: 48-51° Boiling Point: 140°/11mm Beilstein Reference: 606474 Merck Reference: 14,1402 UN No.: 2645 MDL No.: MFCD00000195
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Pto. Ebullición: 140 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 48…51 °C
Densidad: 1,650
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000195
Núm. CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,1402