2'-Bromoacetofenona 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Bromoacetophenone
179760250 179760050 179761000
ACRO179760250EA 112 EUR
ACRO179760250 ACRO179760050 ACRO179761000
2'-Bromoacetofenona 98+%
2'-Bromoacetofenona
Formula: C₈H₇BrO
Pto. Ebullición: 116…117 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,476 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000067
Núm. CAS: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm