2'-Bromoacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Bromoacetophenone
A11982.09
A11982.18
A11982.30
A11982.09EA
59.9
EUR
A11982.09
A11982.18
A11982.30
2'-Bromoacetofenona ≥99%
2'-Bromoacetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 2142-69-0
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point:
Formula:
C₈H₇BrO Pto. Ebullición: 116…117 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 0 °C Densidad: 1,476 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000067 Núm. CAS: 2142-69-0 EINECS: 218-398-1 |