3'-Bromopropiofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A16757.06 A16757.14
A16757.06EA 36 EUR
A16757.06 A16757.14
3'-Bromopropiofenona ≥97%
3'-Bromopropiofenona
Purity: 97% CAS No.: 19829-31-3 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-41° Boiling Point: 144-145°/20mm Beilstein Reference: 1936736 MDL No.: MFCD00000084
Formula: C₉H₉BrO
Pto. Ebullición: 144…145 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 38…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000084
Núm. CAS: 19829-31-3
EINECS: 243-353-8