ω,3-Dibromoacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15210.06
A15210.14
A15210.06EA
86.6
EUR
A15210.06
A15210.14
ω,3-Dibromoacetofenona ≥97%
ω,3-Dibromoacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 18523-22-3
Molecular Formula: C8H6Br2O
Formula Weight: 277.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Beilstein Reference: 775786
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00082698
Formula:
C₈H₆Br₂O Pto. de fusión: 49…52 °C |
Número MDL:
MFCD00082698 Núm. CAS: 18523-22-3 UN: 3261 ADR: 8,II |