3'-Bromoacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: m-Bromoacetophenone
106580250 106580050 106581000
ACRO106580250EA 38.1 EUR
ACRO106580250 ACRO106580050 ACRO106581000
3'-Bromoacetofenona 97%
3'-Bromoacetofenona
Formula: C₈H₇BrO
Pto. Ebullición: 79…81 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,49 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000083
Núm. CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5749 to 1.5769 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.3 %
Specific optical rotation -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)