3'-Bromoacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
m-Bromoacetophenone
A12454.14
A12454.22
A12454.36
A12454.14EA
44.8
EUR
A12454.14
A12454.22
A12454.36
3'-Bromoacetofenona ≥98%
3'-Bromoacetofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-63-4
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 79-81°/2mm
Beilstein Reference: 507599
MDL No.: MFCD00000083
Formula:
C₈H₇BrO Pto. Ebullición: 79…81 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 7…8 °C Densidad: 1,498 Pto. de inflamación: 114 °C (237 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000083 Núm. CAS: 2142-63-4 EINECS: 218-396-0 |