ω,4-Dibromoacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4'-Dibromoacetofenona, α,4-Dibromoacetofenona
112680100 112680500 112682500
ACRO112680100EA 36.8 EUR
ACRO112680100 ACRO112680500 ACRO112682500
ω,4-Dibromoacetofenona 98%
ω,4-Dibromoacetofenona
Formula: C₈H₆Br₂O
MW: 277.94 g/mol
Pto. Ebullición: 1415 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 107…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000200
Núm. CAS: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,01412
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %