ω,4-Dibromoacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13687.06
A13687.14
A13687.22
A13687.06EA
30.3
EUR
A13687.06
A13687.14
A13687.22
ω,4-Dibromoacetofenona ≥98%
ω,4-Dibromoacetofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 99-73-0
Molecular Formula: C8H6Br2O
Formula Weight: 277.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Beilstein Reference: 607604
Merck Reference: 14,1427
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000200
Formula:
C₈H₆Br₂O Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 108…112 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000200 Núm. CAS: 99-73-0 EINECS: 202-783-6 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 14,1427 |