4'-Bromoacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
106590250 106591000 106595000
ACRO106590250EA 28.4 EUR
ACRO106590250 ACRO106591000 ACRO106595000
4'-Bromoacetofenona 98%
4'-Bromoacetofenona
Formula: C₈H₇BrO
Pto. Ebullición: 255 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Densidad: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000105
Núm. CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01387
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %