4'-Bromoacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12222.14 A12222.22 A12222.36
A12222.14EA 24.8 EUR
A12222.14 A12222.22 A12222.36
4'-Bromoacetofenona ≥98%
4'-Bromoacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 99-90-1 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 255-256° Beilstein Reference: 386015 Merck Reference: 14,1403 MDL No.: MFCD00000105
Formula: C₈H₇BrO
Pto. Ebullición: 255…256 °C
Pto. de fusión: 49…53 °C
Densidad: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000105
Núm. CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,1403