4'-Bromoacetofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21968.0025 8.21968.0100
8.21968.0025EA 40.9 EUR
8.21968.0025 8.21968.0100
4'-Bromoacetofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacetofenona
Formula: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 49…52 °C
Densidad: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000105
Núm. CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,01387
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 199.04 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C