ω-Bromo-2-metoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Bromo-2-metoxiacetofenona, 2-Bromo-2'-metoxiacetofenona, Bromometil-o-metoxifenilcetona, 2-Bromo-1-(2-metoxifenil)etan-1-ona
L07696.03
L07696.06
L07696.03EA
35.2
EUR
L07696.03
L07696.06
ω-Bromo-2-metoxiacetofenona ≥98%
ω-Bromo-2-metoxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 31949-21-0
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Pto. Ebullición: 130 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 42…46 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000196 Núm. CAS: 31949-21-0 EINECS: 250-870-2 UN: 3261 ADR: 8 III |