ω-Bromo-3-metoxiacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-metoxiacetofenona, 2-Bromo-1-(3-metoxifenil)etan-1-ona, Bromometil-m-metoxifenilcetona, 2-Bromo-3'-metoxiacetofenona
151910100 151910250
ACRO151910100EA 89.5 EUR
ACRO151910100 ACRO151910250
ω-Bromo-3-metoxiacetofenona 97%
ω-Bromo-3-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Pto. Ebullición: 285
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000199
Núm. CAS: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %