ω-Bromo-4-metoxiacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
151900050 151900250 151901000
ACRO151900050EA 47.3 EUR
ACRO151900050 ACRO151900250 ACRO151901000
ω-Bromo-4-metoxiacetofenona 98%
ω-Bromo-4-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000201
Núm. CAS: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥97.5 %