ω-Bromo-4-metoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-(4-metoxifenil)etan-1-ona, Bromometil-p-metoxifenilcetona, 2-Bromo-4'-metoxiacetofenona, α-Bromo-4-metoxiacetofenona
A13415.06
A13415.14
A13415.22
A13415.06EA
42.4
EUR
A13415.06
A13415.14
A13415.22
ω-Bromo-4-metoxiacetofenona ≥98%
ω-Bromo-4-metoxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 2632-13-5
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 743112
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000201
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Pto. Ebullición: 285 Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000201 Núm. CAS: 2632-13-5 EINECS: 220-118-8 UN: 3261 ADR: 8 II |