ω-Bromo-2,4-dimetoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-(2,4-dimetoxifenil)etan-1-ona, α-Bromo-2,4-dimetoxiacetofenona, 2-Bromo-2',4'-dimetoxiacetofenona
B22300.03
B22300.06
B22300.03EA
97.8
EUR
B22300.03
B22300.06
ω-Bromo-2,4-dimetoxiacetofenona ≥98%
ω-Bromo-2,4-dimetoxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 60965-26-6
Molecular Formula: C10H11BrO3
Formula Weight: 259.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 102-105°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000197
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₃ MW: 259.1 g/mol Pto. Ebullición: 315 Pto. de fusión: 102…105 °C |
Número MDL:
MFCD00000197 Núm. CAS: 60965-26-6 EINECS: 262-542-6 UN: 3261 ADR: 8 III |