Ácido 6-bromo-o-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-6-methylbenzoic acid
L20149.03
L20149.06
L20149.03EA
99
EUR
L20149.03
L20149.06
Ácido 6-bromo-o-toluico ≥98%
Ácido 6-bromo-o-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 90259-31-7
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 2614094
Formula:
C₈H₇BrO₂ Pto. de fusión: 107…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01310788 Núm. CAS: 90259-31-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |