α-Bromo-3,4,5-trifluorotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromometil)-3,4,5-trifluorobenceno
B22578.03
B22578.06
B22578.03EA
66.7
EUR
B22578.03
B22578.06
α-Bromo-3,4,5-trifluorotolueno ≥97%
α-Bromo-3,4,5-trifluorotolueno
Purity: 97%
CAS No.: 220141-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 44-46°/1mm
Beilstein Reference: 8680985
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00083528
Formula:
C₇H₄BrF₃ MW: 225,01 g/mol Pto. Ebullición: 44…46 °C (1 mmHg) Densidad: 1,689 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00083528 Núm. CAS: 220141-72-0 UN: 3265 ADR: 8,II |