4-Bromo-3-fluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
A19142.09
A19142.14
A19142.09EA
83
EUR
A19142.09
A19142.14
4-Bromo-3-fluorotolueno ≥98%
4-Bromo-3-fluorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 452-74-4
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 2500154
MDL No.: MFCD00040940
Formula:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Pto. Ebullición: 187…188 °C Densidad: 1.494 Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040940 Núm. CAS: 452-74-4 UN: 1993 ADR: 3 III |