ω-Bromo-4-fluoroacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromometil-p-fluorofenilcetona, 2-Bromo-4'-fluoroacetofenona, α-Bromo-4-fluoroacetofenona, 2-Bromo-1-(4-fluorofenil)etan-1-ona
306290050
306290250
ACRO306290050EA
59.9
EUR
ACRO306290050
ACRO306290250
ω-Bromo-4-fluoroacetofenona 98%
ω-Bromo-4-fluoroacetofenona
Formula:
C₈H₆BrFO MW: 217.04 g/mol Pto. Ebullición: 150 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 46…49 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00040830 Núm. CAS: 403-29-2 EINECS: 206-955-1 UN: 3261 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to yellow-green to beige Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 50 °C |
GC | ≥96.0 % |