ω-Bromo-4-fluoroacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bromometil-p-fluorofenilcetona, 2-Bromo-4'-fluoroacetofenona, α-Bromo-4-fluoroacetofenona, 2-Bromo-1-(4-fluorofenil)etan-1-ona
A15319.03 A15319.06 A15319.14
A15319.03EA 24.5 EUR
A15319.03 A15319.06 A15319.14
ω-Bromo-4-fluoroacetofenona ≥97%
ω-Bromo-4-fluoroacetofenona
Purity: 97% CAS No.: 403-29-2 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 637863 MDL No.: MFCD00040830
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 45…49 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00040830
Núm. CAS: 403-29-2
EINECS: 206-955-1