5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluorometil)benceno
A17634.06 A17634.14 A17634.22
A17634.06EA 19.6 EUR
A17634.06 A17634.14 A17634.22
5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno ≥98%
5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno
Purity: 98+% CAS No.: 344-38-7 Molecular Formula: C7H3BrF3NO2 Formula Weight: 270.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5180 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 95-96°/5mm Beilstein Reference: 2650701 MDL No.: MFCD00014706
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 32…35 °C
Densidad: 1,799
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014706
Núm. CAS: 344-38-7