α-Bromo-4-(trifluorometoxi)tolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
A18335.06 A18335.14
A18335.06EA 123 EUR
A18335.06 A18335.14
α-Bromo-4-(trifluorometoxi)tolueno ≥97%
α-Bromo-4-(trifluorometoxi)tolueno
Purity: 97% CAS No.: 50824-05-0 Molecular Formula: C8H6BrF3O Formula Weight: 255.04 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4800 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 63°/3mm Beilstein Reference: 2521451 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00061238
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Pto. Ebullición: 63 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 1,594
Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061238
Núm. CAS: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III