α-Bromo-m-iodotolueno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Iodobencilo bromuro, α-Bromo-3-iodotolueno
A11140.06 A11140.14 A11140.22
A11140.06EA 112 EUR
A11140.06 A11140.14 A11140.22
α-Bromo-m-iodotolueno 96%
α-Bromo-m-iodotolueno
Purity: 96% CAS No.: 49617-83-6 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Boiling Point: 106°/1mm Beilstein Reference: 742268 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00019016
Formula: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 48…51 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019016
Núm. CAS: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8 II