α-Bromo-p-iodotolueno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
342460010
342460050
342460250
ACRO342460010EA
33.6
EUR
ACRO342460010
ACRO342460050
ACRO342460250
α-Bromo-p-iodotolueno 97%
α-Bromo-p-iodotolueno
Formula:
C₇H₆BrI Pto. Ebullición: 140 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 77…82 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00209656 Núm. CAS: 16004-15-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77 to 82 °C |
GC | ≥96.0 % |