α-Bromo-p-iodotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18200.06
A18200.14
A18200.06EA
88
EUR
A18200.06
A18200.14
α-Bromo-p-iodotolueno ≥97%
α-Bromo-p-iodotolueno
Purity: 97%
CAS No.: 16004-15-2
Molecular Formula: C7H6BrI
Formula Weight: 296.94
Odour: Irritating
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 140°/15mm
Beilstein Reference: 2325160
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00209656
Formula:
C₇H₆BrI Pto. Ebullición: 140 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209656 Núm. CAS: 16004-15-2 UN: 3261 ADR: 8,II |