5-Bromo-2-iodotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21878.14 B21878.22
B21878.14EA 64 EUR
B21878.14 B21878.22
5-Bromo-2-iodotolueno ≥98%
5-Bromo-2-iodotolueno
Purity: 98+% CAS No.: 116632-39-4 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.93 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6515 Boiling Point: 262-265° Beilstein Reference: 2325157 MDL No.: MFCD00060664
Formula: C₇H₆BrI
Pto. Ebullición: 262…265 °C
Densidad: 2,139
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060664
Núm. CAS: 116632-39-4
EINECS: 629-570-4